Få mere at vide
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30419948
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30419948 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30419948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33665050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5005-36-7
Molekylær formel C13 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Synonym 2-Pyridineacetonitrile, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, α-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile
IUPAC navn 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetonitrile
SMIL N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H
Formel vægt 194.0844