missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-pyridyl)acetonitrile-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile-d4 |
| CAS | 1217002-29-3 |
| Molekylær formel | C13H6D4N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile-d4, 2-Pyridylphenylacetonitrile-d4, NSC 16276-d4, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H/i4D,5D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1nc(C(C#N)c2ccccc2)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-phenyl-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?