Få mere at vide
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3/c1-2-13-20-17(16(18)19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h1,3-12H,13H2,(H,18,19) |
| Formel vægt | 266.0943 |