Få mere at vide
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-propyn-1-yloxy)-benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 30118-97-9 |
| Molekylær formel | C18H16O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Diphenyl(2-propynyloxy)-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-3-14-21-18(17(19)20-2,15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h1,4-13H,14H2,2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(OCC#C)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | Methyl 2,2-d=Diphenyl-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.32 |
| Formel vægt | 280.11 |