Få mere at vide
(±)-alpha-Phellandrene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311576
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311576 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311576 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16002000ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Phellandrene
CAS 99-83-2
Analyt- eller komponentnavne alpha-Phellandrene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
SMIL CC(C)C1CC=C(C)C=C1
IUPAC navn 2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol