Få mere at vide
(±)-alpha-Phellandrene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phellandrene |
| CAS | 99-83-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Phellandrene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C1CC=C(C)C=C1 |
| Vis mere |