Få mere at vide
Alfa-(p-toluensulfonyl)-4-fluorbenzylisonitril, TRC
Artikelnummer. 30423457
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30423457 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30423457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP768818100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
CAS 165806-95-1
Molekylær formel C15H12FNO2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-3-9-14(10-4-11)20(18,19)15(17-2)12-5-7-13(16)8-6-12/h3-10,15H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])c2ccc(F)cc2
IUPAC navn 1-[(4-fluorophenyl)-isocyanomethyl] sulfonyl-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 289.33
Formel vægt 289.0573