Få mere at vide
Alpha-Oxo-2-furanacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30424679
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424679 10 g
30416210 1 g
30414374 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87003010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1467-70-5
Molekylær formel C6H4O4
Molekylvægt (g/mol) 140.09
Synonym 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid, 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069
IUPAC navn 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
SMIL OC(=O)C(=O)c1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Formel vægt 140.011