Få mere at vide
Alfa, O-Dimethyl Serotonin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30388360
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388360 2.5 g
30385819 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4792252.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1016-44-0
Molekylær formel C12 H16 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 240.729
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
IUPAC navn 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Formel vægt 240.103