Få mere at vide
Alpha-Naphthylflavone, TRC
Artikelnummer. 17939084
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17939084 1 g
1 options
Artikelnummer. 17939084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3725051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Naphthoflavone
CAS 604-59-1
Molekylær formel C19 H12 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
SMIL O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
IUPAC navn 2-phenylbenzo[h]chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Formel vægt 272.0837