Få mere at vide
alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, 90%, TRC
Artikelnummer. 30480758
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30480758 2.5 g 2.5g
30468196 1 g -
30469022 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3784002.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2461-42-9
Molekylær formel C13 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
SMIL C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formel vægt 200.0837