missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, 90%, TRC

Artikelnummer. 30468196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30468196 1 g -
30469022 5 g -
30480758 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3784001G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2461-42-9
Molekylær formel C13 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
SMIL C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formel vægt 200.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.