Få mere at vide
alpha-Naphtholphthalein
Artikelnummer. 11329597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329597 1 g 1g
11309597 5 g 5g
11319597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041221.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator i 0,1 % eller 0,04 % alkoholopløsning
Indikator i 0,1 % eller 0,04 % alkoholopløsning.α -Naphtholphtalein bruges som en pH-indikator og fungerer i pH-intervallerne mellem 7,3 og 8,7. Den bruges også til at designe en optisk kuldioxidsensor baseret på fluorescensintensitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-01-0
Molekylær formel C28H18O4
Molekylvægt (g/mol) 418.448
MDL nummer MFCD00036202
InChI nøgle HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalide
PubChem CID 68993
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Naphtholphthalein
Smeltepunkt 238°C to 240°C
Farve Brun
Mængde 1 g
Merck Index 14,6389
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 418.45
Fysisk form Pulver