Få mere at vide
alfa-Naphtholbenzein
Beskrivelse
α-Naphtholbenzein bruges som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -Naphtholbenzein bruges som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Opløselighed
Opløselig i ethanol, eddikesyre og acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, vandreaktive stoffer, azo, diazo, hydraziner, metaller, nitrider, peroxider, hydroperoxider, epoxider og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Naphtholbenzein |
| Smeltepunkt | ∼225 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3471575 |
| Synonym | p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, eddikesyre og acetone. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 374.44 |