Få mere at vide
Alpha-Naphtholbenzein (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30469986
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30469986 5 g
1 options
Artikelnummer. 30469986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3690055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Naphtholbenzein
CAS 145-50-6
Molekylær formel C27 H18 O2
Mængde 5 g
Synonym 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein
InChI formel InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H
SMIL O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54
IUPAC navn 4-[(4-hydroxy-1-naphthyl)-phenyl-methylen]naphthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 374.43062
Formel vægt 374.1307