Få mere at vide
alpha-Naphthol Orange (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30465417
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30465417 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30465417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3690402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orange 1 sodium salt
CAS 523-44-4
Molekylær formel C16 H11 N2 O4 S . Na
Mængde 2.5 g
Synonym Benzenesulfonic acid','4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-','monosodium salt (9CI), C.I. Acid Orange 20 (7CI), C.I. Acid Orange 20','monosodium salt (8CI), 1333 Orange, 4-p-Sulfophenylazo-1-naphthol monosodium salt, A.F. Orange No. 1, Acid Leather Orange I, Acid Orange 20, Acid Orange I, Aizen Orange I, C.I. 14600, Certiqual Orange I, Dye orange No. 1, Eniacid Orange I, Ext D & C Orange 3, Ext D and C Orange No. 3, External D and C Orange Number 3, FD and C Orange 1, FD and C Orange No. 1, Hispacid Orange 1, Japan Orange 1, Japan Orange 402, Japan Orange No. 402, Java Orange I, Naphthalene Orange I, Naphthol Orange, Neklacid Orange 1, Orange 1 sodium salt, Orange 402, Orange I, Orange I Extra Conc. A Export, Orange IM, Orange No. 402, Tertracid Orange I, Tropaeolin 1, Tropaeolin OOO 1, Yellow 404, α-Naphthol Orange
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Oc1ccc(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])c3ccccc13
IUPAC navn natrium; 4-[(E)-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 350.32
Formel vægt 350.0337