Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Naphthoflavone |
| Navn note | 99.5+% |
| CAS min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 155 °C til 158 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |