Få mere at vide
alfa-naphthoflavon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753891 1 g Glasflaske 1g
10794071 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-59-1
Molekylær formel C19H12O2
Molekylvægt (g/mol) 272.29
MDL nummer MFCD00004985
InChI nøgle VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC navn 2-phenylbenzo[h]chromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Naphthoflavone
Navn note 99.5+%
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 17, IV, 5551
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Formel vægt 272.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller