Få mere at vide
alfa-Naphthoflavon, 97%
Artikelnummer. 11448467
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448467 25 g 25g
11438467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18542.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alfa Aesar alfa-nafthoflavon, 97%, mængde: 25g, smeltepunkt: 156 grader. C til 159 grader. C, molekylvægt: 272,303, procents renhed: 97 %, Beilstein: 210862, CAS: 604-59-1, ChEBI: CHEBI:76995, EINECS Nummer: 210-071-1, Formelvægt: 272,31, InChI Nøgle: VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N | CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272,303 g/mol
En arylcarbonhydridreceptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-59-1
Molekylær formel C19H12O2
Molekylvægt (g/mol) 272.303
MDL nummer MFCD00004985
InChI nøgle VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC navn 2-phenylbenzo[h]chromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Naphthoflavone
Smeltepunkt 156 °C til 159 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 210862
Formel vægt 272.31
Procent renhed 97%