Få mere at vide
alfa-(N,N-dimethylamino)phenylacetonitril, 97 %
Artikelnummer. 11466580
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466580 5 g 5g
11476580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27631.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-36-1
Molekylær formel C10H12N2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
MDL nummer MFCD00013810
InChI nøgle PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
PubChem CID 13227
IUPAC navn 2-(dimethylamino)-2-phenylacetonitril
SMIL CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Tæthed 0.997
Kogepunkt 88°C to 90°C (2 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 160.22
Procent renhed 97%