Få mere at vide
Alpha-Muricholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Muricholic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 408.2876 |