Få mere at vide
Alpha-Methylstyrene-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methylstyrene-d10 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 128.141 |