Få mere at vide
alpha-Methylphenylacetonitrile, 96%
Artikelnummer. 11450214
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450214 10 g 10g
11334609 25 g 25g
11460214 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13636.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1823-91-2 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1823-91-2
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00001871
InChI nøgle NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylpropionitrile, hydratroponitrile, alpha-methylphenylacetonitrile, alpha-methylbenzyl cyanide, 2-phenylpropiononitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl, methylbenzyl cyanide, .alpha.-phenylpropionitrile, .alpha.-phenylethyl cyanide, .alpha.-methylbenzyl cyanide
PubChem CID 15761
IUPAC navn 2-phenylpropannitril
SMIL CC(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylphenylacetonitrile
Tæthed 0.985
Kogepunkt 230°C to 232°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.5106
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 774576
Formel vægt 131.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylphenylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Methylphenylacetonitrile