Specifications
| Kemisk navn eller materiale | α-Methylhydrocinnamic acid |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 37 °C til 41 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 167 °C til 168 °C (23,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |