Få mere at vide
alpha-Methylglyceric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methylglyceric Acid |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c1-4(8,2-5)3(6)7/h5,8H,2H2,1H3,(H,6,7) |