Få mere at vide
Alfa-(methylencyclopropyl)glycin (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30007733
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007733 1 mg
30003466 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3031501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517-07-9
Molekylær formel C6 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 127.14
Synonym α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid
IUPAC navn 2-amino-2-(2-methylidenecyclopropyl)eddikesyre
SMIL NC(C1CC1=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9)
Mængde 1 mg
Formel vægt 127.0633
Procent renhed >95%