Få mere at vide
alpha-Methylene-gamma-valerolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methylene-gamma-valerolactone |
| CAS | 62873-16-9 |
| Molekylær formel | C6 H8 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3 |
| SMIL | CC1CC(=C)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-3-methylideneoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.126 |
| Formel vægt | 112.052 |