Få mere at vide
alfa-methylen-gamma-butyrolactone, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Methylene-γ-butyrolactone |
| Navn note | Stabiliseret |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul eller lyserød |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Kogepunkt | 88 °C til 92 °C (12,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 37 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.