Få mere at vide
alfa-methylen-gamma-butyrolactone, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10465271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10465271 1 g Glasflaske 1g
10473765 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10465271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-65-9
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
MDL nummer MFCD00005407
InChI nøgle GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
PubChem CID 68352
ChEBI CHEBI:104120
IUPAC navn 3-methylidenoxolan-2-on
SMIL C=C1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Methylene-γ-butyrolactone
Navn note Stabilized
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4710 to 1.475
Mængde 1 g
Fieser 11,80
Merck Index 15, 6134
Specifik vægtfylde 1.12
Stabilisator 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Formel vægt 98.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.