missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Methyldopa Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30180251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180251 5 mg
30179731 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3038635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18181-08-3
Molekylær formel C11 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Synonym Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate, 3-Hydroxy-α-methyl-L-tyrosine Methyl Ester, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, methyl ester, L- (8CI), α-Methyldopa Methyl Ester
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
SMIL COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 225.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.