Få mere at vide
alfa-methylcinnaminsyre, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methylcinnamic acid |
| Smeltepunkt | 78 °C til 82 °C |
| Kogepunkt | 288 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2042544 |
| Formel vægt | 162.19 |
| Procent renhed | 99% |