Få mere at vide
alfa-methylcinnaminsyre, 99 %
Artikelnummer. 11330234
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330234 5 g 5g
11340234 25 g 25g
11350234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330234 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00806.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1199-77-5 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1199-77-5
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00002652
InChI nøgle XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Synonym alpha-methylcinnamic acid, 2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid, a-methylcinnamic acid, 2e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, .alpha.-methylcinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methyl cinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
PubChem CID 637817
IUPAC navn (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-ensyre
SMIL C\C(=C/C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylcinnamic acid
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 288°C
Mængde 5 g
Beilstein 2042544
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%