Få mere at vide
Alfa-Methylcinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30314848
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30314848 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30314848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA283431500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Molekylær formel C10H10O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMIL CC(=Cc1ccccc1)C=O
IUPAC navn 2-methyl-3-phenylprop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732