Få mere at vide
alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly (E), 97%
Artikelnummer. 11408643
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11408643
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10429.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 101-39-3 | C10H10O | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-39-3
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00006976
InChI nøgle VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
Synonym alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
PubChem CID 5372813
SMIL C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Tæthed 1.05
Kogepunkt 138°C to 140°C (14 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 500 g
Beilstein 507514
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enal
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylcinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: alpha-Methylcinnamaldehyde