Få mere at vide
Alfa-Methylbenzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylethanol |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3 |
| Formel vægt | 122.0732 |