missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentedrone (hydrochloride) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 227.1077 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?