missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Methyl-trans-cinnamaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30475542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475542 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30495325G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Methyl-trans-cinnamaldehyde
CAS 15174-47-7
Molekylær formel C10H10O
Mængde 25 g
Synonym 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-al, 2-Methyl-3-phenylacrolein, 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-Methyl-3-phenylpropenal, 2-Methylcinnamic Aldehyde, Methylcinnamaldehyde, NSC 22283, NSC 49286, alpha-Methylcinnamaldehyde, alpha-Methylcinnamic Aldehyde, alpha-Methyl-cinnamaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b9-7+
SMIL C\C(=C/c1ccccc1)\C=O
IUPAC navn (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.