Få mere at vide
alpha-Methyl-L-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methyl-L-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 119.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |