Få mere at vide
alpha-Methyl-D-serine, TRC
Artikelnummer. 30482853
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482853 500 mg
30479130 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325975500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81132-44-7
Molekylær formel C4 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid
SMIL C[C@@](N)(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale a-Methyl-D-serine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 119.0582
Forsendelsestilstand Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.