missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Methyl-D-serine, TRC

Artikelnummer. 30479130
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479130 50 mg
30482853 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32597550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81132-44-7
Molekylær formel C4 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid
SMIL C[C@@](N)(CO)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-Methyl-D-serine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 119.0582
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.