Få mere at vide
Alfa-Methyl-D, L-tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30483870
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483870 5 g -
30481167 2.5 g 2.5g
30481368 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3326855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 658-48-0
Molekylær formel C10 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Synonym Tyrosine, α-methyl-, α-Methyltyrosine, (±)-α-Methyl-p-tyrosine, 2-(4-Hydroxybenzyl)-2-aminopropanoic acid, DL-2-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyltyrosine, Racemetirosine, dl-Metyrosine, α-MPT, α-Methyl-DL-tyrosine, α-Methyl-p-tyrosine
IUPAC navn 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-methyl DL-Tyrosine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 195.0895