Få mere at vide
Alpha-Methyl-D,L-tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30481167
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30481167 2.5 g 2.5g
30481368 1 g -
30483870 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3326852.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 658-48-0
Molekylær formel C10 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Synonym Tyrosine, α-methyl-, α-Methyltyrosine, (±)-α-Methyl-p-tyrosine, 2-(4-Hydroxybenzyl)-2-aminopropanoic acid, DL-2-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyl-p-tyrosine, DL-α-Methyltyrosine, Racemetirosine, dl-Metyrosine, α-MPT, α-Methyl-DL-tyrosine, α-Methyl-p-tyrosine
IUPAC navn 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
SMIL CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale alpha-methyl DL-Tyrosine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 195.0895
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.