Få mere at vide
Alpha-Methyl-D,L-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Methyl-D,L-serine |
| CAS | 5424-29-3 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-Dl-Serine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(N)(CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0582 |