missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Methyl-D,L-p-tyrosine Methyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30475596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475596 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3327405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-Methyl-D,L-p-tyrosine, Methyl Ester, Hydrochloride
CAS 7361-31-1
Molekylær formel C11 H15 N O3 . Cl H
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn methyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 245.7
Formel vægt 245.0819
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.