Få mere at vide
Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 17965015
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17965015 250 mg
17953425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17965015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325405250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52549-19-6
Molekylær formel C15 H11 N O4
Molekylvægt (g/mol) 269.2521
Synonym Pranoprofen Impurity 2
IUPAC navn 2-(5-oxochromeno[2,3-b]pyridin-7-yl) propansyre
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 269.0688
Procent renhed >95%