Få mere at vide
Alpha-Methyl-4-nitro-benzenepropanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methyl-4-nitro-benzenepropanamine |
| CAS | 99721-51-4 |
| Molekylær formel | C10H14N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (±)-α-Methyl-4-nitro-benzenepropanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(7-5-9)12(13)14/h4-8H,2-3,11H2,1H3 |
| SMIL | O=N(C1=CC=C(CCC(C)N)C=C1)=O |
| IUPAC navn | 4-(4-nitrophenyl)butan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.11 |