Få mere at vide
alpha-Methacrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Methacrylic Acid |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 86.0368 |
| Procent renhed | >95% |