Få mere at vide
alpha-Methacrylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30004267
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004267 10 g
30005379 5 g
30003335 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22594510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-41-4
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid, Methacrylic Acid, 2-Methyl-2-propenoate, 2-Methyl-2-propenoic Acid, 2-Methylacrylic Acid, Acryester MAA, GE 100, GE 110, Isobutenic Acid, Light Ester A, Loctite 3298, MAA, Methylacrylic Acid, NSC 7393, Norsocryl MAA, α-Methylacrylic Acid
IUPAC navn 2-methylprop-2-enoic acid
SMIL C=C(C(O)=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methacrylic Acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Formel vægt 86.0368
Procent renhed >95%