Få mere at vide
alpha-Mangostin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478948
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478948 10 mg -
16463856 25 mg 25mg
16444817 50 mg -
16429056 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16478948 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0328
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.
alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Mangostin
Fysisk form Solid
CAS 6147-11-1
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym α-Mangostin
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (267.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C1C2=C(OC3=C1C(C/C=C(C)\C)=C(OC)C(O)=C3)C=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2O
Molekylvægt (g/mol) 410.46
Formel vægt 410.46
Procent renhed 99.64%