missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Lobeline Hydrochcloride, TRC

Artikelnummer. 30472268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472268 500 mg
30475460 100 mg
30471346 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL469350500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 134-63-4
Molekylær formel C22 H27 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 373.92
Synonym Lobeline hydrochloride, 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone hydrochloride
IUPAC navn 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone;hydrochloride
SMIL Cl.CN1[C@H](C[C@H](O)c2ccccc2)CCC[C@@H]1CC(=O)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Lobeline hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
Formel vægt 373.1809
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.