Få mere at vide
alpha-L-Rhamnose Monohydrate, Mikromol™
Beschreibung
alpha-L-Rhamnose Monohydrate
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | L-Rhamnose, Monohydrate |
| CAS | 6155-35-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Rhamnose, Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, hydrate (1:1), Rhamnopyranose, monohydrate, alpha-L- (8CI), alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, monohydrate (9CI), alpha-L-Rhamnopyranose monohydrate, alpha-L-Rhamnose monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| SMIL | O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol;hydrate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?